Få mere at vide
Thermo Scientific™ GLP Overholdelsestjenester for plasmablæstfryser
Artikelnummer. 15621599
Skift visning
Produkttype:
GLP Overholdelsestjenester for plasmablæstfryser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15621599 GLP Overholdelsestjenester for plasmablæstfryser Hver
1 options
Artikelnummer. 15621599 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. IOQPCKE89003549
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Forbliv i overensstemmelse med vores eksklusive, gratis genkvalifikationsgaranti i branchen, der følger med hver Thermo Scientific XBF
IQ
  • Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyninger og andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
  • Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ System Component Information Detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent er blevet registreret.
  • OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
  • Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret.
Nøgletest: Dør på klem, strømsvigt, temperaturalarmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Højfryser inkl Thermo Scientific XBF
Oversigt Validering (IQ/OQ) inkluderer en standardiseret protokolprocedure, IQ: Bekræft installations- og miljøforhold, OQ: Bekræft drift i henhold til designspecifikation, udfør tom kammertemperaturkortlægning, åben dør og test af strømtab.
Produkttype GLP Overholdelsestjenester for plasmablæstfryser
Beliggenhed Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få en liste over standard- og udvidede dækningsområder.
Inkluderer Inkluderer rejser til større storbyområder. Inkluderer ikke installation. Instrumentet skal installeres med strøm og indstille temperaturpunktet i 24 timer før service på stedet