Få mere at vide
Thermo Scientific™ GLP Overholdelsestjenester for biologiske sikkerhedsskabe
Artikelnummer. p-3704607
Produkttype:
GLP Dokumentation og tjenester til biologiske sikkerhedsskabe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15576219
Brand: Thermo Scientific™ IOQPCKE89003610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbliv kompatibel med vores brancheeksklusive gratis genkvalificeringsgaranti inkluderet med hver Thermo Scientific Biologiske sikkerhedsskabe og rene bænke Valideringsservice for Thermo Videnskabelig: MaxiSafe 2020, HeraSafe, SAFE 2020, 1500-serien A2, 1300-serien A2
IQ
  • Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyninger og andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
  • Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ
  • Systemkomponentoplysninger Der er registreret detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent.
  • OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
  • Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret.
Nøgletest: Filterlækage, lufthastighed, elektrisk sikkerhed, luftstrømsrøgmønster, KI-DISCUS .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Biologiske sikkerhedsskabe og rene bænke inklusive Thermo Videnskabelig: MaxiSafe 2020, HeraSafe, SAFE 2020, 1500-serien A2, 1300-serien A2
Oversigt Validering (IQ/OQ) inkluderer en standardiseret protokolprocedure, IQ: Bekræft installations- og miljøforhold, OQ: Bekræft drift i henhold til designspecifikation, filterlækage, lufthastighed, elektrisk sikkerhed, luftstrømsrøgmønster, KI-DISCUS afprøvning.
Produkttype GLP Dokumentation og tjenester til biologiske sikkerhedsskabe
Beliggenhed Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få en liste over standard- og udvidede dækningsområder.
Inkluderer Inkluderer rejser til større storbyområder. Inkluderer ikke installation. Instrumentet skal installeres med strøm og indstille temperaturpunktet i 24 timer før service på stedet.