Få mere at vide
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spectrophotometer Test Tube Holder for 1 in. Tubes
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Reagensglasholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
“Snap-in” holder fits 1 in. test tubes up to 104mm tall.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Reagensglasholder |
| Til brug med (udstyr) | Genesys™ 20 spectrophotometer |
| Holder | One test tube |
| Stilængde | 104 mm |