Få mere at vide
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spektrofotometer Enkeltpositionscelleholder
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Celleholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Enkeltpositions celleholder. Som leveret med GENESYS 20 Spektrofotometer. Holder en 10 mm kvadratisk kuvet, 1/2 in. eller 10 mm diameter reagensglas.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Celleholder |
| Til brug med (udstyr) | Genesys™ 20 spektrofotometer |
| Holder | En 10 mm kvadratisk kuvet, 0,5 tommer eller 10 mm dia. reagensglas |
| Stilængde | 10 mm |