Få mere at vide
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spektrofotometer Rektangulær Longpath-celleholder
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Celleholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Rektangulær Longpath-celleholder. Nem at installere“ snap-in” celleholderen rummer en rektangulær longpath-celle op til 50 mm lang og 12 mm bred.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Celleholder |
| Til brug med (udstyr) | Genesys™ 20 spektrofotometer |
| Holder | Celle op til 50m L og 12mm W |
| Stilængde | 50 mm |
| Form | Rektangulær |