Få mere at vide
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spektrofotometer Cylindrisk Longpath-celleholder
Artikelnummer. 11861872 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Cylindrisk celleholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11861872
Brand: Thermo Scientific™ 4011000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cylindrisk Longpath-celleholder. Snap-in” holderen accepterer en cylindrisk longpath-celle op til 50 mm lang og 22 mm i diameter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Cylindrisk celleholder
Til brug med (udstyr) Genesys™ 20 spektrofotometer
Stilængde Op til 50 mm