Få mere at vide
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spectrophotometer COD Vial Cell Holder
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Celleholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
COD Vial Cell Holder. Snap-in” holder can handle one COD vial up to 104mm tall and 18mm in diameter.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Celleholder |
| Til brug med (udstyr) | Genesys™ 20 spectrophotometer |
| Holder | One COD vial up to 104 mm tall and 18 mm dia. |
| Stilængde | 104 mm |