Få mere at vide
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spectrophotometer COD Vial Cell Holder
Artikelnummer. 10365203 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Celleholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10365203
Brand: Thermo Scientific™ 4014000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
COD Vial Cell Holder. Snap-in” holder can handle one COD vial up to 104mm tall and 18mm in diameter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Celleholder
Til brug med (udstyr) Genesys™ 20 spectrophotometer
Holder One COD vial up to 104 mm tall and 18 mm dia.
Stilængde 104 mm