Få mere at vide
Thermo Scientific™ GENESYS™ 10 UV-Vis spektrofotometre Cylindrisk langvejscelleholder
Artikelnummer. 11873754 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Cylindrisk celleholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11873754 Cylindrisk celleholder Hver
1 options
Artikelnummer. 11873754 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 336012000
Forventet forsendelse: 29-12-2026
For GENESYS 10 spektrofotometre med enkeltcelle cuvetteholder.
  • Rummer en cylindrisk celle med en banelængde på 10 til 100 mm, 22 til 25 mm diameter og Z-dimensionen på 11 mm. Modeller med seks-positioners celleholdere kan rumme enkeltcelleholdere ved hjælp af tilbehør Enkeltcelleplatform og -holder (14-385-476), som kan fås separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Cylindrisk celleholder
Til brug med (udstyr) Genesys™ 10 UV-vis spektrofotometer
Stilængde 100 mm