Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Helblods RNA-rensnings mini-kit
Artikelnummer. 11511655 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11511655 50 forberedelser Hver
1 options
Artikelnummer. 11511655 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0761
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Indeholder
Lysisbuffer, vaskebuffer WB 1 (koncentreret), vaskebuffer 2 (koncentreret), vand, nukleasefri, GeneJET™ RNA-rensningssøjler (formonteret med opsamlingsrør), opsamlingsrør (2 ml), opsamlingsrør (1,5 ml), detaljeret protokol
Designet til hurtig og effektiv oprensning af total-RNA af høj kvalitet fra fuldblod og relaterede kropsvæsker
Thermo Scientific GeneJET Whole Blood RNA Purification Mini Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af højkvalitets total RNA fra fuldblod og relaterede kropsvæsker.
Sættet anvender silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for dyre harpikser, giftige phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning. Standardproceduren tager mindre end 15 minutter. Det oprensede RNA af høj kvalitet kan bruges i en bred vifte af downstream-applikationer, såsom RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting og anden RNA-baseret analyse.
Højdepunkter
  • Effektiv– op til 1,8μ g total RNA fra 500μ L af menneskeblod
  • Bekvem– spin-søjler er lukket og samlet med opsamlingsrør
  • Ren– RNA rent fra enzymhæmmere, proteiner, klar til brug i alle krævende applikationer. Valideret i cDNA-syntese og kvantitativ RT-PCR
  • Hurtigt og enkelt– proceduren tager mindre end 15 minutter og involverer ikke organisk ekstraktion eller differentiel RBC-lyse
  • Kompatibel– velegnet til mange forskellige prøver - menneske- og dyreblod behandlet med EDTA, citrat eller heparin, buffy coat, knoglemarv og relaterede kropsvæsker
Applikationer
  • Hurtig ekstraktion af RNA med høj renhed, velegnet til alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
  • RT-PCR
  • RT-qPCR
  • Northern blotting
  • Nukleasebeskyttelsesanalyser inkluderer lysisbuffer vaskebuffer WB 1 (koncentreret) vaskebuffer 2 (koncentreret) Vand, nukleasefri GeneJET RNA-rensningssøjler (formonteret med opsamlingsrør) Opsamlingsrør, 2 mL opsamlingsrør, 1,5 mL detaljeret protokol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •40 ml lysisbuffer; opbevares ved stuetemperatur
• 40 ml vaskebuffer WB1 (koncentreret); stuetemperatur
• 23 ml vaskebuffer 2 (koncentreret); stuetemperatur
• 30 ml nukleasefrit vand; stuetemperatur
• 50 GeneJET RNA Spin-søjler med opsamlingsrør; For bedre langsigtet ydeevne anbefales det at opbevare rensningskolonnerne ved 2 C-°8 °C.
• 50 opsamlingsrør (2 ml); stuetemperatur
• 50 opsamlingsrør (1,5 ml); stuetemperatur
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Oprensningstid 15 min. (Efter prøvehomogenisering)
Elueringsvolumen 50μ L
Prøvetype Blod, Knoglemarv, Buffy Coat
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS, Microarray-analyse, Blot-hybridisering, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection-assays, nukleinsyremærkning
Mængde 50 forberedelser
Skala Mini
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde Blod: –50 500μ L, knoglemarv: 50 500–μ L, Buffy Coat: 500μ L
Udbytte Op til 11μ g