Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reagenser til GeneJET™ Plasmid Miniprep Kit
Artikelnummer. p-4072676 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
0,7 ml
Produkttype:
Ribonuklease A
Pakningsstørrelse:
0.7ml
Artikelnummer. 10202510
Brand: Thermo Scientific™ R1253
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Komponenter af GeneJET Plasmid Miniprep Kit (K0502/K0503), der kan købes separat.
Thermo Scientific™ GeneJET™ Neutralisation Solution og Lysis Solution er komponenter i GeneJET Plasmid Miniprep Kit (K0502/K0503) og kan købes separat.
Sættet bruger en eksklusiv silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Sættet genvinder op til μ20 g højkopieringsplasmid-DNA pr. isoleringsprocedure.
De Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep Kit bruger en eksklusiv silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Sættet genopretter op til 20μ g højkopieringsplasmid-DNA pr. isoleringsprocedure.
Højdepunkter
  • Effektiv - høje udbytter på op til 20μ g plasmid-DNA af høj kvalitet
  • Hurtig - proceduren tager mindre end 14 minutter
  • Praktisk - ingen phenol/chloroform-ekstraktion eller alkoholudfældning påkrævet
  • Rent - oprenset DNA er straks klar til brug
Anvendelser
Hurtig isolering af højrent plasmid-DNA velegnet til alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
  • FastDigest eller konventionel restriktionsfordøjelse
  • Automatiseret fluorescerende og radioaktiv sekventering
  • PCR
  • In vitro transkription
  • Transformation
Princip
En bakteriekultur høstes og lyseres. Lysatet renses derefter ved centrifugering og påføres silicakolonnen for selektivt at binde DNA-molekyler ved en høj saltkoncentration. Det adsorberede DNA vaskes for at fjerne kontaminanter, og det rene plasmid-DNA elueres i et lille volumen elueringsbuffer eller vand. Det oprensede DNA er klar til øjeblikkelig brug i alle molekylærbiologiske procedurer, såsom hurtig og konventionel fordøjelse med restriktionsenzymer, PCR, in vitro transkription, transformation og automatiseret sekventering.
Komponenter
  • Resuspension løsning
  • Lyseopløsning
  • Neutraliseringsløsning
  • Vaskeopløsning (koncentreret)
  • RNase A-løsning
  • Elueringsbuffer
  • Drej kolonner
  • Opsamlingsrør
  • Detaljeret protokol
Farligt:
Ingen kvalitetskontrol:
  • Sættet testes for isolering af pUC19 DNA fra E. coli i henhold til protokollen.
  • Kvaliteten af det isolerede DNA evalueres ved spektrofotometrisk assay, agarosegelelektroforese, fordøjelse med FastDigest restriktionsenzymer og automatiseret sekventering.
Opbevaringstilstand: Omgivende, -20 °C
Hurtig isolering af højrent plasmid-DNA, der er egnet til alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:— FastDigest eller konventionel restriktionsfordøjelse,— automatiseret fluorescerende og radioaktiv sekventering
Ordreinfo
Ordrer afgivet mandag til onsdag sendes næste dag; Torsdag og fredag ordrer sendes den følgende mandag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur, -20 °C
Til brug med (applikation) DNA-ekstraktion
Produkttype Ribonuklease A
Mængde 0,7 ml