Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reagenser til GeneJET™ Plasmid Miniprep Kit
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ GeneJET™ Neutralisation Solution og Lysis Solution er komponenter i GeneJET Plasmid Miniprep Kit (K0502/K0503) og kan købes separat.
Sættet bruger en eksklusiv silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Sættet genvinder op til μ20 g højkopieringsplasmid-DNA pr. isoleringsprocedure.
De Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep Kit bruger en eksklusiv silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Sættet genopretter op til 20μ g højkopieringsplasmid-DNA pr. isoleringsprocedure.
Højdepunkter- Effektiv - høje udbytter på op til 20μ g plasmid-DNA af høj kvalitet
- Hurtig - proceduren tager mindre end 14 minutter
- Praktisk - ingen phenol/chloroform-ekstraktion eller alkoholudfældning påkrævet
- Rent - oprenset DNA er straks klar til brug
Hurtig isolering af højrent plasmid-DNA velegnet til alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
- FastDigest eller konventionel restriktionsfordøjelse
- Automatiseret fluorescerende og radioaktiv sekventering
- PCR
- In vitro transkription
- Transformation
En bakteriekultur høstes og lyseres. Lysatet renses derefter ved centrifugering og påføres silicakolonnen for selektivt at binde DNA-molekyler ved en høj saltkoncentration. Det adsorberede DNA vaskes for at fjerne kontaminanter, og det rene plasmid-DNA elueres i et lille volumen elueringsbuffer eller vand. Det oprensede DNA er klar til øjeblikkelig brug i alle molekylærbiologiske procedurer, såsom hurtig og konventionel fordøjelse med restriktionsenzymer, PCR, in vitro transkription, transformation og automatiseret sekventering.
Komponenter
- Resuspension løsning
- Lyseopløsning
- Neutraliseringsløsning
- Vaskeopløsning (koncentreret)
- RNase A-løsning
- Elueringsbuffer
- Drej kolonner
- Opsamlingsrør
- Detaljeret protokol
Farligt:
Ingen kvalitetskontrol:
- Sættet testes for isolering af pUC19 DNA fra E. coli i henhold til protokollen.
- Kvaliteten af det isolerede DNA evalueres ved spektrofotometrisk assay, agarosegelelektroforese, fordøjelse med FastDigest restriktionsenzymer og automatiseret sekventering.
Hurtig isolering af højrent plasmid-DNA, der er egnet til alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:— FastDigest eller konventionel restriktionsfordøjelse,— automatiseret fluorescerende og radioaktiv sekventering
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur, -20 °C |
| Til brug med (applikation) | DNA-ekstraktion |
| Produkttype | Ribonuklease A |
| Mængde | 0,7 ml |