Description
Thermo Scientific GeneJET FFPE DNA Purification Kit er designet til hurtig og bekvem oprensning af DNA fra forskellige mængder af arkiveret FFPE væv. Op til 8 sektioner (10μ m tykkelse) af FFPE-prøve fra forskellige væv kan bruges til genomisk DNA-ekstraktion uden inkubation natten over. Eliminering af toksiske reagenser, der almindeligvis anvendes til afparaffinisering (dvs. xylen), muliggør en sikker DNA-oprensningsprocedure med høje DNA-udbytter og fremragende kvalitet. Hvert præparat restituerer op til 8μ g genomisk DNA, der kan elueres i volumener fra 20μ L tillader koncentrerede prøver. På grund af høj aftværbindingseffektivitet viser højkvalitets oprenset DNA pålidelig ydeevne i følsomme downstream-applikationer såsom qPCR, PCR (amplikoner op til 1 kb) eller NGS forberedelse af biblioteket.
Højdepunkter
•Højkvalitets DNA —velegnet til PCR og qPCR
•Hurtig —procedure kan gennemføres inden for 2 timer
•Sikre —ikke-giftige opløsningsmidler
•Effektivt —udbytte op til 8μ g oprenset
DNA Applications
•PCR
• qPCR
• NGS biblioteksforberedelse
Inkluderer
•Proteinase K-opløsning
• RNase A-løsning
• Fordøjelsesbuffer
• Bindende buffer
• Vaskebuffer I (konc.)
• Vaskebuffer II (konc.)
• Elueringsbuffer
• GeneJET DNA-oprensningskolonner& Opsamlingsrør
• Opsamlingsrør
• Detaljeret protokol
Order Info
Ordrer afgivet mandag til onsdag sendes næste dag; Torsdag og fredag ordrer sendes den følgende mandag.
Specifications
Specifications
| Kolonnetype | Spinsøjle |
| Format | Spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Spinsøjle |
| Prøvetype | FFPE, Faste prøver |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekvensering, realtids kvantitativ PCR (qPCR), PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Antal reaktioner | 250 forberedelser |
| Produktlinje | GeneJET |
| Produkttype | FFPE DNA-oprensningskit |
| Mængde | 250 forberedelser |
| Show More |