Beskrivelse
Thermo Scientific™ GeneJET FFPE DNA Purification Kit er designet til hurtig og bekvem oprensning af DNA fra forskellige mængder arkiveret FFPE-væv. Op til 8 sektioner (10 μm tykkelse) FFPE-prøve fra forskellige væv kan bruges til genomisk DNA-ekstraktion uden inkubation natten over. Eliminering af giftige reagenser, der almindeligvis bruges til deparaffinisering (dvs. xylen), muliggør en sikker DNA-rensningsprocedure med høje DNA-udbytter og fremragende kvalitet. Hver forberedelse genvinder op til 8 μg genomisk DNA, som kan elueres i volumener fra 20 μl, hvilket muliggør koncentrerede prøver. På grund af høj decrosslinking-effektivitet viser høj kvalitet renset DNA pålidelig ydeevne i følsomme downstream-applikationer som qPCR, PCR (ampliconer op til 1 kb) eller NGS biblioteksforberedelse.
Højdepunkter
- Høj kvalitet DNA – egnet til PCR og qPCR
- Hurtig – procedure kan gennemføres inden for 2 timer
- Sikre, – ikke-giftige opløsningsmidler
- Effektiv – giver op til 8 μg renset DNA
Applikationer
- PCR
- qPCR
- NGS Forberedelse af biblioteket
Inkluderer
- Proteinase K-opløsning
- RNase En Løsning
- Fordøjelsesbuffer
- Bindingsbuffer
- Wash Buffer I (conc.)
- Wash Buffer II (conc.)
- Elutionsbuffer
- GeneJET DNA-rensningskolonner & indsamlingsrør
- Opsamlingsrør
- Detaljeret protokol
Ordreinfo
Ordrer afgivet mandag til onsdag sendes næste dag; Torsdag og fredag ordrer sendes den følgende mandag.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnetype | Spinsøjle |
| Format | Spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Spinsøjle |
| Prøvetype | FFPE, Faste prøver |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekvensering, realtids kvantitativ PCR (qPCR), PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Antal reaktioner | 50 forberedelser |
| Produktlinje | GeneJET |
| Produkttype | FFPE DNA-oprensningskit |
| Mængde | 50 forberedelser |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- GeneJET FFPE DNA Purification Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, Guanidine hydrochloride
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.