Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vaskebuffer til GeneJET Gelekstraktionssæt
Artikelnummer. 10509900 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
45 ml
Pakningsstørrelse:
45ml
Artikelnummer. 10509900
Brand: Thermo Scientific™ R1341
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific GeneJET Vaskebuffer er en del af GeneJET Gel Extraction Kit og kan købes separat. Leveres i 45 ml alikvoter.
Thermo Scientific GeneJET Vaskebuffer er en del af GeneJET Gel Extraction Kit (Kat. nr. K0691, K0692) og kan købes separat. Leveres i 45 ml alikvoter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Wash Buffer
Til brug med (udstyr) GeneJET Gel Extraction Kit
Produktlinje GeneJET
Mængde 45 ml
Løsningstype Buffer