Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gene Frame, 65μ L (1,5 x 1,6 cm)
Beskrivelse
Indeholder
100 stive dækglas til nem håndtering og ensartede hybridiseringer
Thermo Scientific Gene Frames har klæbemidler på hver side af rammen, som har forskellig styrke; den side, der klæber til glasset, har en let-frigørende klæber, hvorimod bagsiden, som klæber til dækglasset, danner en stærkere binding. Det betyder, at når dækglasset fjernes, på grund af uligheden i styrkerne af de forskellige klæbemidler, fjernes rammen samtidigt, uden at der efterlades klæbrige rester på objektglasset.
Højdepunkter
• Gastæt forsegling forhindrer reagenstab på grund af fordampning
• Kan modstå temperaturer på °97
•C Designet til brug med standard mikroskopobjektglas
• Ramme og dækglas kan fjernes samtidigt og efterlader ingen rester
• Kan autoklaveres eller steriliseres ved UV-bestråling
• Alle Gene Frame-pakker leveres med 100 dækglas
• Stive dækglas for nem håndtering og ensartede hybridiseringer
• Tykkelse af genrammer: 0,25 mm
Ansøgninger
• In-situ PCR
Farlig:
>Ingen opbevaringstilstand: Omgivende
Certificeringer
Certificeret fri for DNase, RNase og humant genomisk DNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 Dækglas |
| Tykkelse (metrisk) | 0.25 mm |
| Volumen (metrisk) | 0.65 mL |
| Til brug med (udstyr) | Universel |
| Type | Microarray Slide Frame |
| Længde (metrisk) | 1.6 cm |
| Dimensioner (LxB) | 16 x 15 mm |
| Bredde (metrisk) | 1.5 cm |
| Produktlinje | Genramme |