Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gene Frame, 25μ L (1,0 x 1,0 cm)
Artikelnummer. 11550294
Skift visning
Mængde:
100 Dækglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11550294 100 Dækglas Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11550294 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0576
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
100 stive dækglas til nem håndtering og ensartede hybridiseringer
Gene Frames til in-situ har et klæbesystem med dobbelt styrke, som letter den nemme fjernelse af rammerne efter brug.
Thermo Scientific Gene Frames har klæbemidler på hver side af rammen, som har forskellig styrke; den side, der klæber til glasset, har en let-frigørende klæber, hvorimod bagsiden, som klæber til dækglasset, danner en stærkere binding. Det betyder, at når dækglasset fjernes, på grund af uligheden i styrkerne af de forskellige klæbemidler, fjernes rammen samtidigt, uden at der efterlades klæbrige rester på objektglasset.
Højdepunkter
• Gastæt forsegling forhindrer reagenstab på grund af fordampning
• Kan modstå temperaturer på °97
•C Designet til brug med standard mikroskopobjektglas
• Ramme og dækglas kan fjernes samtidigt og efterlader ingen rester
• Kan autoklaveres eller steriliseres ved UV-bestråling
• Alle Gene Frame-pakker leveres med 100 dækglas
• Stive dækglas for nem håndtering og ensartede hybridiseringer
• Tykkelse af genrammer: 0,25 mm
Ansøgninger
• In-situ PCR
Farlig:
>Ingen opbevaringstilstand: Omgivende
Certificeringer
Certificeret fri for DNase, RNase og humant genomisk DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 Dækglas
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Volumen (metrisk) 0.25 mL
Til brug med (udstyr) Universel
Type Microarray Slide Frame
Produktlinje Genramme