Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forma™ Filtersæt
Artikelnummer. 11995878 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Tilbehør, filtersæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11995878 Tilbehør, filtersæt Hver
1 options
Artikelnummer. 11995878 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1900067
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Forma Steri-cycle , Serie 310 direkte varme, Serie II CO2-inkubator med vandkappe
Styr CO2 og temperatur præcist med Thermo Scientific™ Forma™ Serie CO2 inkubatorer. Forma™ CO 2 Inkubatortilbehør er vigtige komponenter for optimal drift.
  • Præcis kontrol
  • Valg af TC eller IR sensorer
  • Overlegne parametergendannelsesegenskaber
  • Kontinuerlig forureningskontrolteknologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CO2-sensorteknologi TC-sensor eller IR-sensor
Til brug med (udstyr) Forma Steri-cycle og Forma serie II Vandkappet CO2 inkubator
Belysning LED
Type Tilbehør, filtersæt