Beskrivelse
Styr CO2 og temperatur præcist med Thermo Scientific™ Forma™ Serie CO2 inkubatorer. Forma™ CO 2 Inkubatortilbehør er vigtige komponenter for optimal drift.
- Præcis kontrol
- Valg af TC eller IR sensorer
- Overlegne parametergendannelsesegenskaber
- Kontinuerlig forureningskontrolteknologi
Tekniske data
Tekniske data
| CO2-sensorteknologi | TC-sensor eller IR-sensor |
| Til brug med (udstyr) | Forma Serie II CO2 inkubator med vandkappe |
| Belysning | LED |
| Type | Kammerkølespiral |