Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gastætte sprøjter med fast nåle til GC-instrumenter
Artikelnummer. 30040347 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
Nålemåler:
23 G
23 til 26 G
26 G
26'ere G
Længde (metrisk):
42 mm
50 mm
57 mm
85 mm
Nålespids stil:
Kegle
Side hul
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 30040347
Brand: Thermo Scientific™ 365D0631
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vælge Thermo Scientific™ Gastætte sprøjter med fast nål til nøjagtig, reproducerbar GC-prøveindføring ved hjælp af en påsat nål og et stempel, der skaber en tæt forsegling.
Få holdbarhed, klarhed og nøjagtighed i gaskromatografi (GC) prøveintroduktion for tillid til analytiske resultater, gang på gang. Thermo Scientific™ Gastætte sprøjter med fast nål tilbyder en fastgjort nål og et stempel, der skaber en tæt forsegling med cylinderen. Vælg mellem en række størrelser, typer og gaskromatografi autosampler kompatibilitet. De fås i standard industristørrelser med sorte letlæselige og opløsningsmiddelbestandige markeringer.
Holdbarhed
Det forbedrede design af sprøjterne leverer:
  • Forbedret opløsningsmiddelresistens
  • Større temperaturområde
  • Øget betjeningsglathed
  • Længere levetid og forbedret cykluslevetid
Klarhed
Sprøjter er forsynet med en klar, letlæselig sort skala, som hjælper med ensartet levering af prøver til manuelle sprøjter og nem identifikation af installerede autosampler-sprøjter.
Nøjagtighed
Det forbedrede design af sprøjten har elimineret områder, hvor prøven kan blive fanget og potentielt forårsage overførsel:
  • Tættere tilpasning mellem stempelspidsen og PTFE-indsatsen i nulpositionen
  • Strammere pasform mellem PTFE-indsats og glastønde
  • Forbedret fast nålefastgørelse
Derudover øger reduktionen af klæbemiddel fra væskebanen holdbarheden og reducerer risikoen for prøveinteraktion med klæbemidlet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt LinerGOLD 10μ L FN GT Sprøjte til Agilent systemer, 42 mm længde, 23 gauge, keglespids, 1/Pk
Nålemåler 23 G
Længde (metrisk) 42 mm
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte, fast nål
Mængde 1/Pk
Volumen (metrisk) 10μ l
Længde (metrisk) nål 42 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) CTC PAL flydende autosampler
Tilslutningstype Fast
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.