Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gastætte sprøjter med fast nåle til GC-instrumenter
Artikelnummer. 10781534 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
Nålemåler:
23 G
23 til 26 G
26 G
26'ere G
Længde (metrisk):
42 mm
50 mm
57 mm
85 mm
Mængde:
1/Pk.
1/stk.
6/Pk.
Ea.
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Længde (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
10781534 10μ l 23 G 50 mm Hver Hver
10515995 10μ l 26 G 50 mm 6/Pk. Pakke med 6
10478654 10μ l 26 G 50 mm 1/stk. Hver
10548395 25μ L 23 G 50 mm 1/stk. Hver
10279784 25μ L 26 G 50 mm 1/stk. Hver
10241765 100μ l 23 G 50 mm 1/stk. Hver
10289594 100μ l 26 G 50 mm 1/stk. Hver
10331485 250μ L 26 G 50 mm 1/stk. Hver
10025934 500 μl 26 G 50 mm 1/stk. Hver
10289784 1 ml 26 G 50 mm 1/stk. Hver
10723287 2,5 ml 26 G 50 mm 1/stk. Hver
13426866 100μ l 26'ere G 85 mm Ea. Hver
15214573 10μ l 23 til 26 G 42 mm 1/stk. Hver
13466866 100μ l 23 G 85 mm Ea. Hver
13486876 500 μl 26 G 85 mm Ea. Hver
13476876 500 μl 26 G 57 mm Ea. Hver
13496876 500 μl 23 G 57 mm 1/Pk. Hver
30040347 10μ l 23 G 42 mm 1/Pk. -
30040348 10μ l 23 G 42 mm 6/Pk. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 10781534 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365D3741
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Vælge Thermo Scientific™ Gastætte sprøjter med fast nål til nøjagtig, reproducerbar GC-prøveindføring ved hjælp af en påsat nål og et stempel, der skaber en tæt forsegling.
Få holdbarhed, klarhed og nøjagtighed i gaskromatografi (GC) prøveintroduktion for tillid til analytiske resultater, gang på gang. Thermo Scientific™ Gastætte sprøjter med fast nål tilbyder en fastgjort nål og et stempel, der skaber en tæt forsegling med cylinderen. Vælg mellem en række størrelser, typer og gaskromatografi autosampler kompatibilitet. De fås i standard industristørrelser med sorte letlæselige og opløsningsmiddelbestandige markeringer.
  • Borosilikatglas med metalflanger
  • Nåle er af rustfrit stål
  • Stempler er PTFE
  • Feltprøvet sprøjtedesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PTFE (stempel), Rustfrit stål (nål)
Oversigt Gastæt; 10 uL; 50 mm L; 23 gauge fast
Nålemåler 23 G
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte, fast nål
Engangs Genanvendelig
Mængde Hver
Volumen (metrisk) 10μ l
Produktlinje Gastæt
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) AS2000, AI/AS 1610 Autosamplere
Tilslutningstype Fast
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.