Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gastætte sprøjter med fast nåle til GC-instrumenter
Artikelnummer. 10478654 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
Nålemåler:
23 G
23 til 26 G
26 G
26'ere G
Længde (metrisk):
42 mm
50 mm
57 mm
85 mm
Nålespids stil:
Kegle
Side hul
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Længde (metrisk) Nålespids stil unitSize
10478654 10μ l 26 G 50 mm Kegle Hver
10515995 10μ l 26 G 50 mm Kegle Pakke med 6
10548395 25μ L 23 G 50 mm Kegle Hver
10279784 25μ L 26 G 50 mm Kegle Hver
10241765 100μ l 23 G 50 mm Kegle Hver
10289594 100μ l 26 G 50 mm Kegle Hver
10331485 250μ L 26 G 50 mm Kegle Hver
10025934 500 μl 26 G 50 mm Kegle Hver
10289784 1 ml 26 G 50 mm Side hul Hver
10723287 2,5 ml 26 G 50 mm Side hul Hver
13426866 100μ l 26'ere G 85 mm Kegle Hver
15214573 10μ l 23 til 26 G 42 mm Kegle Hver
13466866 100μ l 23 G 85 mm Side hul Hver
10781534 10μ l 23 G 50 mm Kegle Hver
13486876 500 μl 26 G 85 mm Kegle Hver
13476876 500 μl 26 G 57 mm Kegle Hver
13496876 500 μl 23 G 57 mm Side hul Hver
30040347 10μ l 23 G 42 mm Kegle -
30040348 10μ l 23 G 42 mm Kegle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 10478654 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365D2977
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vælge Thermo Scientific™ Gastætte sprøjter med fast nål til nøjagtig, reproducerbar GC-prøveindføring ved hjælp af en påsat nål og et stempel, der skaber en tæt forsegling.
Få holdbarhed, klarhed og nøjagtighed i gaskromatografi (GC) prøveintroduktion for tillid til analytiske resultater, gang på gang. Thermo Scientific™ Gastætte sprøjter med fast nål tilbyder en fastgjort nål og et stempel, der skaber en tæt forsegling med cylinderen. Vælg mellem en række størrelser, typer og gaskromatografi autosampler kompatibilitet. De fås i standard industristørrelser med sorte letlæselige og opløsningsmiddelbestandige markeringer.
Holdbarhed
Det forbedrede design af sprøjterne leverer:
  • Forbedret opløsningsmiddelresistens
  • Større temperaturområde
  • Øget betjeningsglathed
  • Længere levetid og forbedret cykluslevetid
Klarhed
Sprøjter er forsynet med en klar, letlæselig sort skala, som hjælper med ensartet levering af prøver til manuelle sprøjter og nem identifikation af installerede autosampler-sprøjter.
Nøjagtighed
Det forbedrede design af sprøjten har elimineret områder, hvor prøven kan blive fanget og potentielt forårsage overførsel:
  • Tættere tilpasning mellem stempelspidsen og PTFE-indsatsen i nulpositionen
  • Strammere pasform mellem PTFE-indsats og glastønde
  • Forbedret fast nålefastgørelse
Derudover øger reduktionen af klæbemiddel fra væskebanen holdbarheden og reducerer risikoen for prøveinteraktion med klæbemidlet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas (tønde), PTFE (indsæt)
Nålemåler 26 G
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte, fast nål
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 10μ l
Produktlinje Gastæt
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplere
Tilslutningstype Fast
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.