Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gastætte sprøjter med fast nåle til GC-instrumenter
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Vælge Thermo Scientific™ Gastætte sprøjter med fast nål til nøjagtig, reproducerbar GC-prøveindføring ved hjælp af en påsat nål og et stempel, der skaber en tæt forsegling.
Få holdbarhed, klarhed og nøjagtighed i gaskromatografi (GC) prøveintroduktion for tillid til analytiske resultater, gang på gang. Thermo Scientific™ Gastætte sprøjter med fast nål tilbyder en fastgjort nål og et stempel, der skaber en tæt forsegling med cylinderen. Vælg mellem en række størrelser, typer og gaskromatografi autosampler kompatibilitet. De fås i standard industristørrelser med sorte letlæselige og opløsningsmiddelbestandige markeringer.
Det forbedrede design af sprøjterne leverer:
- Forbedret opløsningsmiddelresistens
- Større temperaturområde
- Øget betjeningsglathed
- Længere levetid og forbedret cykluslevetid
Klarhed
Sprøjter er forsynet med en klar, letlæselig sort skala, som hjælper med ensartet levering af prøver til manuelle sprøjter og nem identifikation af installerede autosampler-sprøjter.
NøjagtighedDet forbedrede design af sprøjten har elimineret områder, hvor prøven kan blive fanget og potentielt forårsage overførsel:
- Tættere tilpasning mellem stempelspidsen og PTFE-indsatsen i nulpositionen
- Strammere pasform mellem PTFE-indsats og glastønde
- Forbedret fast nålefastgørelse
Derudover øger reduktionen af klæbemiddel fra væskebanen holdbarheden og reducerer risikoen for prøveinteraktion med klæbemidlet.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas (tønde), PTFE (indsæt) |
| Nålemåler | 26 G |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Produkttype | Gastæt GC Autosampler sprøjte, fast nål |
| Mængde | 1/stk. |
| Volumen (metrisk) | 25μ L |
| Produktlinje | Gastæt |
| Længde (metrisk) nål | 50 mm |
| Nålespids stil | Kegle |
| Til brug med (udstyr) | CTC GC Instrumenter |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.