Få mere at vide
Thermo Scientific™ Autosamplersprøjter med fast nåle, 1000uL, til Thermo Scientific™ Instrumenter
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Produkttype | Gastæt GC Autosampler sprøjte, fast nål |
| Volumen (metrisk) | 1 ml |
| Længde (metrisk) nål | 65 mm |
| Nålespids stil | Side hul |
| Til brug med (udstyr) | TriPlus RSH Autosampler |