Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fixed Needle Autosampler sprøjter, 5000uL, til Thermo Scientific™ Instrumenter
Artikelnummer. 13476886 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
13476886 5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 13476886 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365Q2141
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Gastæt sprøjte, headspace
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 5 mL FN GT HS, 23 G, 65 mm, 115 °C
Nålemåler 23 G
Længde (metrisk) 65 mm
Produkttype GC Autosampler sprøjte
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Volumen (metrisk) 5 ml
Længde (metrisk) nål 65 mm
Nålespids stil Side hul
Til brug med (udstyr) TriPlus RSH Autosampler
PTFE tippet stempel Ja
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.