Få mere at vide
Thermo Scientific™ Autosamplersprøjter med fast nåle, 2500uL, til Thermo Scientific™ Instrumenter
Artikelnummer. 13446886 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
13446886 2,5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 13446886 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365Q2131
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Gastæt, headspace.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 2,5 mL FN GT HS, 23 G, 65 mm, 115 °C
Nålemåler 23 G
Længde (metrisk) 65 mm
Produkttype GC Autosampler sprøjte
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 2,5 ml
Længde (metrisk) nål 65 mm
Nålespids stil Side hul
Til brug med (udstyr) TriPlus RSH Autosampler
PTFE tippet stempel Ja