Få mere at vide
Thermo Scientific™ UTP-løsning, Tris-buffer
Artikelnummer. 15275116 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0,25 ml
Pakningsstørrelse:
25000nmol
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15275116 0,25 ml 25000nmol
1 options
Artikelnummer. 15275116 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R1471
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Thermo Scientific UTP (uridin 5'-triphosphat), Tris bufret er et ekstremt stabilt nukleotid, leveret som 100 mM vandig opløsning titreret til pH 7,3-7,5 med Tris base.
Thermo Scientific UTP (uridin 5'-triphosphat), Tris bufret er et ekstremt stabilt nukleotid, leveret som 100 mM vandig opløsning titreret til pH 7,3-7,5 med Tris base. Nukleotidet har mere end 99 % renhed og er fri for nukleaseaktiviteter og funktionelt testet i in vitro -transkription.
Funktioner
• Renhed bekræftet ved HPLC
• Fri for sporkontaminerende nukleotider, endo-, exodeoxyribonuklease og ribonukleaseaktiviteter
• Højere in vitro -transkriptionsudbytter med Tris-buffede NTP'er sammenlignet med NTP'er titreret med NaOH
• Stabil i 3 år ved -20 C °og efter flere fryse-tø-cyklusser
Anvendelser
•in vitro- transskription
• RNA-amplifikation
• siRNA syntese
• aRNA syntese
Relaterede produkter
• ATP , Tris Bufret (Kat. Nr. R1441)
• GTP, Tris Bufret (R1461)
• NTP-sæt, Tris-buffer (R1481)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring UTP-opløsning, Tris-buffer, 100 mM (0,25 mL)
Opbevar kl– 20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 100 mM
Etiket eller farvestof Umærket
Mængde 0,25 ml
Til brug med (applikation) in vitro transkription, RNA-amplifikation
Form Væske