Få mere at vide
Thermo Scientific™ TopVision Agarose tabletter
Artikelnummer. p-4861478 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1000 tabletter (0,5 g hver)
200 tabletter (0,5 g hver)
Pakningsstørrelse:
1000 tabletter
200 tabletter
Artikelnummer. 15225116
Brand: Thermo Scientific™ R2801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Højkvalitets, multifunktionelle agarosetabletter i blisteremballage.
Beskrivelse
TopVision Agarose tabletter, lav EEO (LE), er multifunktionsagarose i tabletformat leveret i en praktisk blisterpakning. Agarose-tabletterne er lavet af standard smeltepunktsagarose, der giver høj opløsning, skarpe DNA-bånd med høj klarhed og lav baggrund. Dens optimerede gelstyrke øger let behandling og håndtering af gel. Fremstillet ved hjælp af en innovativ organisk opløsningsmiddelfri fremstillingsproces, der er grønnere og mere miljøvenlig.
Funktioner
• Praktisk tabletformat - ingen rodet vejning påkrævet.
• Hurtig opløsende protokol.
•“ Grøn” - fremstillet med væsentligt reduceret miljøpåvirkning ved hjælp af en innovativ organisk opløsningsmiddelfri teknologi.
• Forbedret opløsning og reduceret baggrund.
Ansøgninger
Ideel til rutinemæssig DNA- og RNA-gelelektroforese og blotting-assays.
Miljøansvarlig grøn løsning
I modsætning til traditionelt agarosepulver, hvor produktionen er stærkt afhængig af brugen af giftige organiske opløsningsmidler, TopVision Agarose-tabletter er fremstillet ved hjælp af en innovativ proces, der fuldstændig eliminerer afhængighed af organiske opløsningsmidler og reducerer miljøpåvirkningen betydeligt, samtidig med at der skabes et sikrere arbejdsmiljø.
Udseende: Hvidt til råhvidt pulver
> Aske:≤ 0,5 %
> CAS:9012-36-6
> EEO:≤ 0,13
> Gel styrke:≥ 1200 g/cm 2 (1 % gel)
> Geleringspunkt: 36 °C± 1,5 °C (1,5 % gel)
> Farligt: Nej
> Urenheder (DNAser, RNaser og proteaser): Ingen
> Smeltepunkt: 88 C°± 1,5 C (°1,5 % gel)
> Fugtighed:≤ 10 %
> Holdbarhed: 24 måneder
> Forsendelsestilstand: Ambient
> Opløselighed: Klar farveløs opløsning ved 1 g i 100 ml vand
> Opbevaringstilstand: Ambient
> Sulfat:≤ 0,15 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Top Vision Agarose tablet
Adskillelsesområde 100 til> 30000 bp
Smeltepunkt 88° C
Produktlinje TopVision
Mængde 200 tabletter (0,5 g hver)
Valideret ansøgning Gelelektroforese