Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elueringsbuffer til MagJET Plasmid DNA Kit
Artikelnummer. 13565230 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
18 ml
Pakningsstørrelse:
18ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
13565230 18 ml 18ml
1 options
Artikelnummer. 13565230 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R2631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
De Thermo Scientific™ MagJET™ Plasmid DNA Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af plasmid DNA fra natten over kulturer af E. coli kulturer.
De Thermo Scientific™ MagJET™ Plasmid DNA Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af plasmid DNA fra natten over kulturer af E. coli kulturer. Sættet bruger magnetisk perleteknologi, hvilket muliggør høje udbytter og robust ydeevne. Høj bindingskapacitet, ensartet partikelstørrelse og hurtig magnetisk respons af MagJET magnetiske perler gør teknologien ideel til automatisk nukleinsyrerensning med høj kapacitet, såvel som til manuel rensning af brugere med lav prøvegennemstrømning. Det resulterende højkvalitets-DNA er fri for proteiner, nukleaser og andre kontaminanter eller inhibitorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Elueringsbuffer
Produktlinje MagJET
Mængde 18 ml