Få mere at vide
Thermo Scientific™ Modifikation Løsning II
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De EpiJET Bisulfite Conversion Kit er designet til enkel og pålidelig bisulfitkonvertering af DNA til methyleringsanalyse. Sættet integrerer den termiske DNA-denaturering og bisulfit-omdannelsesreaktionerne i ét trin. De umethylerede cytosiner deamineres og omdannes til uraciler ved hjælp af pulveriseret modifikationsreagens, der er blevet rekonstitueret med de to modifikationsopløsninger. Dette trin kan udføres efter lang eller kort protokol, afhængigt af downstream-applikationen. Det omdannede DNA bindes til en membran til on-column-desulfonering og efterfølgende oprensningstrin og elueres derefter. Den resulterende eluering af det konverterede DNA er velegnet til en række teknikker, der anvendes i methyleringsstatusanalyse, herunder PCR, qPCR, COBRA og sekventering.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0,35 ml |
| Produktlinje | EpiJET |
| Form | Væske |