Få mere at vide
Thermo Scientific™ Modifikationsløsning I
Artikelnummer. 13585150 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1,2 ml
Pakningsstørrelse:
1.2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13585150 1,2 ml 1.2ml
1 options
Artikelnummer. 13585150 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R2111
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Deanimer umethylerede cytosiner og konverter dem til uraciler. Thermo Scientific™ EpiJET™ Modifikationsløsning I er en komponent i EpiJET™ Bisulfatkonverteringssæt (K1461) og kan købes separat, når der er behov for yderligere forsyning til flere reaktioner. Leveres i 1,2 ml alikvoter.
De EpiJET Bisulfite Conversion Kit er designet til enkel og pålidelig bisulfitkonvertering af DNA til methyleringsanalyse. Sættet integrerer den termiske DNA-denaturering og bisulfit-omdannelsesreaktionerne i ét trin. De umethylerede cytosiner deamineres og omdannes til uraciler ved hjælp af pulveriseret modifikationsreagens, der er blevet rekonstitueret med de to modifikationsopløsninger. Dette trin kan udføres efter lang eller kort protokol, afhængigt af downstream-applikationen. Det omdannede DNA bindes til en membran til on-column-desulfonering og efterfølgende oprensningstrin og elueres derefter. Den resulterende eluering af det konverterede DNA er velegnet til en række teknikker, der anvendes i methyleringsstatusanalyse, herunder PCR, qPCR, COBRA og sekventering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1,2 ml
Produktlinje EpiJET
Form Væske