Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion U Hot Start PCR Master Mix
Artikelnummer. 15295136 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15295136 100 reaktioner 100 reaktioner
15205146 500 reaktioner 500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15295136 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F533S
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Thermo Scientific Phusion U DNA-polymerase er et nyt konstrueret high fidelity-enzym udviklet ved hjælp af fusionsteknologi.
Thermo Scientific Phusion U Hot Start PCR Master Mix er en praktisk 2X formel, der indeholder Phusion U Hot Start DNA-polymerase, nukleotider og en optimeret reaktionsbuffer inklusive MgCl2 .
Phusion U DNA Polymerase er et nyt konstrueret high-fidelity enzym udviklet ved hjælp af fusionsteknologi. Designet med en proprietær mutation i dUTP-bindingslommen på Phusion polymerase, Phusion U-polymerase er i stand til at overvinde vigtige begrænsninger af korrekturlæsningsenzymer for at inkorporere dUTP og læse gennem uracil, der er til stede i DNA-skabeloner.
Phusion U polymerase har egenskaber ved Phusion DNA polymeraser og tilbyder evnen til at amplificere lange amplikoner op til 20 kb og en høj specificitet med affibody baseret hot start.
Disse funktioner gør Phusion U Hot Start DNA Polymerase et fremragende valg til sådanne applikationer som amplifikation af bisulfit-konverteret eller beskadiget DNA samt brug af kontamineringskontrol.
Højdepunkter
  • High-fidelity DNA-polymerase (25XTaq )
  • Konstrueret til at inkorporere dUTP og forstærke uracil-holdige skabeloner
  • Hotstart for reduceret uspecifik amplifikation og primernedbrydning
  • Kun skabelon og primere skal tilføjes til brug
  • Korte forlængelsestider (15 –30 s/kb)
Applikationer
  • Amplifikation af bisulfit-konverteret DNA
  • Amplifikation af beskadiget eller ældet DNA
  • Overført kontamineringskontrol
  • Uracil-excision-baserede (USER) kloningsmetoder
Bruger Phusion DNA-polymeraser
  • Udglødningsregler for Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (f.eksTaq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring • Phusion U Hot Start DNA-polymerase
• 2X reaktionsbuffer
• 3 mM MgCl2 400
•μ
M hver af dATP, dTTP, dCTP
og dGTP Master °mix er forsynet med nukleasefrit vand. Opbevares ved -20 C.
GC-Rich PCR-ydelse Medium
Polymerase Phusion U Hot Start DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype Hot Start PCR Master Mix
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 25X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre