Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phire Tissue Direct PCR Master Mix
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific Phire Tissue Direct PCR Master Mix er udviklet til amplifikation af DNA direkte fra en lang række væv opnået fra mus, mennesker, fisk, fugle og insekter. Master Mix indeholdende Phire Hot Start II DNA-polymerase er specielt formuleret til at udføre PCR i nærværelse af forskellige dyrevævs-–afledte hæmmere såsom kollagen, melanin og eumelanin (hår, hud) og myoglobin (muskler). Sættet indeholder også DNARelease Additive, som kan bruges til at forbedre frigivelsen af DNA fra vanskeligt væv.
Funktioner
- Direkte PCR reducerer tidskrævende og dyre DNA-oprensningstrin
- Tilgængelig fortynding& Opbevaringsprotokol tillader flere PCR-reaktioner fra en enkelt prøve
- Specielt konstrueret Phire DNA-polymerase til ekstremt korte PCR-protokoltider
- Master mix format med forblandet gel loading farvestof minimerer krydskontaminering, reducerer prøvehåndtering og tillader direkte påfyldning på gel
Applikationer
- Genotypebestemmelse
- Transgen påvisning
- Knockout analyse
- Sekvensering
Bemærk
- Den optimale udglødningstemperatur for Phire DNA-polymeraser kan afvige væsentligt fra Taq-baserede polymeraser.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | •2X Phire Tissue Direct PCR Master Mix, 2 x 1,25 ml • Fortyndingsbuffer, 5 ml • DNARelease Additiv, 3 x 100μ L • 25μ M Control Primer Mix, 40μ L • Nukleasefrit vand, 2 x 1,25 ml • 50μ g O'GeneRuler Express DNA Ladder Store ved -20 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Medium |
| PCR metode | Direkte PCR |
| Polymerase | Phire Hot Start II DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Inkluderer etiket eller farvestof | Ja |
| Produkttype | Direkte PCR Master Mix |
| Mængde | 250 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Våd eller tøris |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phire Tissue Direct PCR Master Mix/DNARelease Additive
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: Proteinase, tritirachium album serine