Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phire Tissue Direct PCR Master Mix
Artikelnummer. 15264756 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
1250 reaktioner
250 reaktioner
Pakningsstørrelse:
250 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15264756 250 reaktioner 250 reaktioner
15252606 1250 reaktioner 500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15264756 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F170S
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific Phire Tissue Direct PCR Master Mix er udviklet til amplifikation af DNA direkte fra en lang række væv opnået fra mus, mennesker, fisk, fugle og insekter.
Thermo Scientific Phire Tissue Direct PCR Master Mix er udviklet til amplifikation af DNA direkte fra en lang række væv opnået fra mus, mennesker, fisk, fugle og insekter. Master Mix indeholdende Phire Hot Start II DNA-polymerase er specielt formuleret til at udføre PCR i nærværelse af forskellige dyrevævs-–afledte hæmmere såsom kollagen, melanin og eumelanin (hår, hud) og myoglobin (muskler). Sættet indeholder også DNARelease Additive, som kan bruges til at forbedre frigivelsen af DNA fra vanskeligt væv.
Funktioner
  • Direkte PCR reducerer tidskrævende og dyre DNA-oprensningstrin
  • Tilgængelig fortynding& Opbevaringsprotokol tillader flere PCR-reaktioner fra en enkelt prøve
  • Specielt konstrueret Phire DNA-polymerase til ekstremt korte PCR-protokoltider
  • Master mix format med forblandet gel loading farvestof minimerer krydskontaminering, reducerer prøvehåndtering og tillader direkte påfyldning på gel
Applikationer
  • Genotypebestemmelse
  • Transgen påvisning
  • Knockout analyse
  • Sekvensering
Bemærk
  • Den optimale udglødningstemperatur for Phire DNA-polymeraser kan afvige væsentligt fra Taq-baserede polymeraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •2X Phire Tissue Direct PCR Master Mix, 2 x 1,25 ml
• Fortyndingsbuffer, 5 ml
• DNARelease Additiv, 3 x 100μ L
• 25μ M Control Primer Mix, 40μ L
• Nukleasefrit vand, 2 x 1,25 ml
• 50μ g O'GeneRuler Express DNA Ladder
Store ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Medium
PCR metode Direkte PCR
Polymerase Phire Hot Start II DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Inkluderer etiket eller farvestof Ja
Produkttype Direkte PCR Master Mix
Mængde 250 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse, Varmstarts-PCR
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 250 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Prøvetype Væv
Udgangsmateriale DNA
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phire Tissue Direct PCR Master Mix/DNARelease Additive
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine