Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phire Tissue Direct PCR Master Mix
Artikelnummer. 15252606 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
1250 reaktioner
250 reaktioner
Pakningsstørrelse:
250 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15252606 1250 reaktioner 500 reaktioner
15264756 250 reaktioner 250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15252606 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F170L
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Phire Tissue Direct PCR Master Mix er udviklet til amplifikation af DNA direkte fra en lang række væv opnået fra mus, mennesker, fisk, fugle og insekter.
Thermo Scientific Phire Tissue Direct PCR Master Mix er udviklet til amplifikation af DNA direkte fra en lang række væv opnået fra mus, mennesker, fisk, fugle og insekter. Master Mix indeholdende Phire Hot Start II DNA-polymerase er specielt formuleret til at udføre PCR i nærværelse af forskellige dyrevævs-–afledte hæmmere såsom kollagen, melanin og eumelanin (hår, hud) og myoglobin (muskler). Sættet indeholder også DNARelease Additive, som kan bruges til at forbedre frigivelsen af DNA fra vanskeligt væv.
Funktioner
  • Direkte PCR reducerer tidskrævende og dyre DNA-oprensningstrin
  • Tilgængelig fortynding& Opbevaringsprotokol tillader flere PCR-reaktioner fra en enkelt prøve
  • Specielt konstrueret Phire DNA-polymerase til ekstremt korte PCR-protokoltider
  • Master mix format med forblandet gel loading farvestof minimerer krydskontaminering, reducerer prøvehåndtering og tillader direkte påfyldning på gel
Applikationer
  • Genotypebestemmelse
  • Transgen påvisning
  • Knockout analyse
  • Sekvensering
Bemærk
  • Den optimale udglødningstemperatur for Phire DNA-polymeraser kan afvige væsentligt fra Taq-baserede polymeraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •2X Phire Tissue Direct PCR Master Mix, 10 x 1,25 ml
• Fortyndingsbuffer, 2 x 5 ml
• DNARelease Additiv, 1,3 ml
• 25μ M Control Primer Mix, 40μ L
• Nukleasefrit vand, 10 x 1,25 ml
• 50μ g O'GeneRuler Express DNA Ladder
Store ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Medium
PCR metode Direkte PCR
Polymerase Phire Hot Start II DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Inkluderer etiket eller farvestof Ja
Produkttype Direkte PCR Master Mix
Mængde 1.250 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse, Varmstarts-PCR
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 1250 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Prøvetype Væv
Udgangsmateriale DNA