Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phire Plant Direct PCR Kit (uden prøvetagningsværktøjer)
Shop alle Thermo Scientific produkterDescrizione
Thermo Scientific Phire Plant Direct PCR Kit er designet til at amplificere DNA direkte fra planteprøver. Ingen DNA-oprensning er påkrævet før PCR. Sættet er baseret på Phire Hot Start II DNA-polymerase, et specielt udviklet enzym med et DNA-bindende domæne. De unikke egenskaber ved denne DNA-polymerase gør den ekstremt robust og tolerant over for mange PCR-hæmmere, der findes i planter, svampe og bakterier.
De Phire Plant Direct PCR Kit indeholder et komplet sæt af optimerede PCR-reagenser samt detaljerede protokoller for forskellige prøvetyper, hvilket gør det til et ideelt valg til amplifikation af plante-DNA. Derudover indeholder sættet kontrolprimere til positive kontrolreaktioner. Kontrolprimerne amplificerer en meget konserveret region af chloroplast-DNA og er universelle for mange plantearter.
Funktioner
- Intet behov for tidskrævende og dyre DNA-oprensningstrin
- Der kræves meget lidt prøvemateriale
- To simple protokoller til forskellige applikationer
- Phire Hot Start II DNA-polymerase giver høje udbytter af specifikt produkt med kort forlængelsestid (20 s/kb)
Applikationer
- Genotypebestemmelse
- Transgen påvisning
Bemærk
- Den optimale udglødningstemperatur for Phire DNA-polymerase kan afvige væsentligt fraTaq -baserede polymeraser.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | • Phire Hot Start II DNA-polymerase, 200μ L • 2X Phire Plantevævs-PCR-buffer, 5 x 1,25 ml • Universal Control Primer Mix (25μ M hver), 40μ L • Fortyndingsbuffer, 2 x 5 mL Opbevares ved -20 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Medium |
| PCR metode | Direkte PCR |
| Polymerase | Phire Hot Start II DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Produkttype | Direkte PCR Kit |
| Mængde | 500 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Våd eller tøris |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Antal reaktioner | 500 reaktioner |
| Show More |