Få mere at vide
Thermo Scientific™ NTP-sæt, Tris bufret
Artikelnummer. 15285116 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 0,25 ml
Pakningsstørrelse:
100000nmol
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15285116 4 x 0,25 ml 100000nmol
1 options
Artikelnummer. 15285116 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R1481
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific NTP Set, Tris buffered er et praktisk sæt på 100 mM ATP , CTP, GTP og UTP-løsninger.
Thermo Scientific NTP Set, Tris buffered er et praktisk sæt på 100 mM ATP , CTP, GTP og UTP-løsninger. Disse ekstremt stabile nukleotider leveres som vandige opløsninger titreret til pH 7,3-7,5 med Tris-base. Nukleotiderne har mere end 99 % renhed og er fri for nukleaseaktiviteter og funktionelt testet i in vitro transkription.
Funktioner
• Renhed bekræftet ved HPLC
• Fri for sporkontaminerende nukleotider, endo-, exodeoxyribonuklease og ribonukleaseaktiviteter
• Højere in vitro -transskriptionsudbytter med Tris-buffede NTP'er sammenlignet med NTP'er titreret med NaOH
• Stabil i 3 år ved -20 C °og efter flere fryse-tø-cyklusser
Anvendelser
•in vitro- transskription
• RNA-amplifikation
• siRNA syntese
• aRNA syntese
Relaterede produkter
• ATP , Tris Bufret (Kat. Nr. R1441)
• GTP, Tris Bufret (R1461)
• UTP, Tris Bufret (R1471)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring NTP-sæt, Tris-buffer, 100 mM (4 x 0,25 mL)
Opbevar kl– 20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 100 mM
Etiket eller farvestof Umærket
Mængde 4 x 0,25 ml
Til brug med (applikation) in vitro transkription, RNA-amplifikation
Form Væske