Description
Thermo Scientific MagJET Separation Rack er en magnetisk separationsenhed beregnet til magnetiske perlemanipulationsprocedurer med lav gennemstrømning, såsom magnetisk perlebaseret nukleinsyreisolering. De MagJET Separationsstativ indeholder en højtydende permanent neodymmagnet indlejret i en plastikseparationsenhedsramme. I kombination med MagJET Magnetiske perler MagJET Separationsstativ tillader hurtige og effektive magnetiske perlebaserede adskillelsesprocedurer.
Højdepunkter
• Indeholder en kraftig permanent neodymmagnet til øjeblikkelig perleopsamling fra løsningen
• Specielt designet til robust ydeevne med forskellige prøvevolumener
• Stabil og tæt magnetisk perleindfangning på mikrocentrifugerørsvæg
• Meget effektiv nukleinsyreoprensning i kombination med Thermo Scientific MagJET magnetisk-perle-baserede sæt
Anvendelser Affinitetsrensning ved
•hjælp af magnetiske partikler.
Inkluderer
• MagJET Separationsstativ enhed
Specifications
Specifications
| Oversigt | MagJET Separationsstativ, 12 x 1,5 ml rør |
| Format | Rør |
| Til brug med (udstyr) | Magnetstativ |
| Produktlinje | MagJET |
| Produkttype | MagJET Adskillelsesstativ |
| Mængde | 12 x 1,5 ml |