Få mere at vide
Thermo Scientific™ MagJET NGS Oprydnings- og størrelsesvalgsæt
Artikelnummer. 15235126 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 x 96 Forberedelser
10 forberedelser
10 x 96 Forberedelser
4 x 96 forberedelser
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
384 reaktioner
96 reaktioner
960 reaktioner
Artikelnummer. 15235126
Brand: Thermo Scientific™ K2823
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific MagJET NGS Oprydnings- og størrelsesudvælgelsessættet er designet til effektiv og robust DNA-fragmentbiblioteksoprydning og størrelsesudvælgelse fra en række forskellige enzymatiske reaktionsblandinger, herunder PCR, ligering, adaptertilsætning og DNA-endereparationsreaktionsblandinger.
Thermo Scientific MagJET NGS Oprydnings- og størrelsesudvælgelsessættet er designet til effektiv og robust DNA-fragmentbiblioteksoprydning og størrelsesudvælgelse fra en række forskellige enzymatiske reaktionsblandinger, herunder PCR, ligering, adaptertilsætning og DNA-endereparationsreaktionsblandinger. Sættet bruger høj kapacitet MagJET paramagnetisk perleteknologi, der sikrer effektiv genvinding af DNA-fragmentbibliotek inden for et ønsket fragmentlængdeområde. De oprensede DNA-fragmenter er fri for næste generations sekventerings-workflow-hæmmende komponenter, såsom sekventeringsadaptere, primer-dimere, ikke-inkorporerede nukleotider, enzymer eller salte, og er klar til brug nedstrøms NGS applikationer. Der kræves ingen forudgående oprensning af DNA-fragmentbiblioteket før procedurerne for oprydning og størrelsesudvælgelse.
Sættet er velegnet til oprydning eller størrelsesvalg på 5 ng til 5μ g DNA-fragmentbibliotek. MagJET oprydnings- og adapterfjernelsesprotokoller kan nemt automatiseres for højere gennemløb på automatiske platforme som f.eks Thermo Scientific KingFisher Flex og Thermo Scientific KingFisher Duo.
Højdepunkter
Robust —pålidelig oprydning og størrelsesvalg fra forskellige reaktionsblandinger og buffere
Fleksibel —brugerdefineret størrelsesudvælgelse af nøjagtigt DNA-fragmentområde
NGS-grade renhed fuldstændig —fjernelse af NGS adaptere, primere, nukleotider, enzymer og andre reaktionskomponenter, der hæmmer NGS arbejdsgang
Kompatibel med høj kapacitet, —nem at automatisere på Thermo Scientific KingFisher magnetiske partikelprocessorer til prøvehåndtering med høj gennemstrømning
Applikationer
Oprydning af DNA-fragmentbibliotek og størrelsesudvælgelse til downstream-brug i næste generations sekventeringsarbejdsgange.
Inkluderer
• MagJET Magnetiske perler
• Bindende løsning
• Vaskebuffer (koncentreret)
• Elueringsbuffer
• DNA Fragment Mix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Sæt
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Sekvenseringstype Genom- og DNA-sekventering
Endelig produkttype DNA
Til brug med (udstyr) Magnetisk stativ, KingFisher™ ml, KingFisher™ Flex
Produktlinje MagJET
Produkttype NGS Oprydnings- og størrelsesvalgsæt
Mængde 10 x 96 Forberedelser