Få mere at vide
Thermo Scientific™ Luminaris Probe qPCR-masterblandinger
Klar-til-brug qPCR-masterblandinger med forblandet UDG optimeret til probe-detektion ved hjælp af standard cyklingsprotokol. Masterblandinger fås med eller uden blå farve.
Brand: Thermo Scientific™ K0953
7595.17 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24117" to get your promotional price.
Beskrivelse
Thermo Scientific Luminaris Farve HiGreen og Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes er universelle klar-til-brug løsninger optimeret til qPCR og to-trins RT-qPCR. Masterblandingerne inkluderer Thermo Scientific Hot Start Taq DNA-polymerase, uracil-DNA-glycosylase (UDG) og dNTP'er i en optimeret PCR-buffer. Kun skabelonen og primerne skal tilføjes. De SYBR Grønt I interkalerende farvestof giver mulighed for DNA-detektion og analyse uden brug af sekvensspecifikke prober.
Den varme start Taq DNA-polymerase i kombination med en optimeret buffer sikrer PCR-specificitet og sensitivitet. dUTP og UDG er inkluderet i blandingen til kontrol med overførselskontaminering (se reference 1). De Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mixes er suppleret med et inert blåt farvestof og en separat gul prøvebuffer, der indeholder et gult farvestof. qPCR-reaktionsblandingen, der indeholder begge komponenter, er grøn.
Brugen af Luminaris Farve HiGreen og Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes i qPCR sikrer reproducerbar, følsom og specifik kvantificering af genomiske, plasmid-, virale og cDNA-skabeloner. Individuelle formuleringer af Luminaris Farve HiGreen og Luminaris HiGreen qPCR Master Blandes med ROX i forskellige koncentrationer eller fluorescein som passive referencefarvestoffer er tilgængelige for de fleste qPCR-platforme (se skema over PCR-instrumentkompatibilitet i realtid).
Højdepunkter
- Blå mastermix og gul prøvebuffer for nem pipettering
- UDG i masterblandingen for at forhindre overførselskontamination
- Fremragende qPCR-ydelse
- Specificitet - Hot Start Taq DNA-polymerase og den optimerede buffer eliminerer ikke-specifik amplifikation og dannelse af primer-dimere
- Følsomhed - registrering af enkelt kopi
- Bredt lineært område - nøjagtig kvantificering på tværs af 9 størrelsesordener
- Reproducerbarhed og bekvemmelighed - klar til brug 2X master mix
• Lige ydelse af blå og farveløse masterblandinger - Versioner med færdigblandet ROX eller fluorescein til forskellige realtidsplatforme
- Standard cykelprotokoller
- Genekspressionsanalyse
- siRNA validering
- Genotypebestemmelse
- Patogen påvisning
- Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mixes inkluderer Hot Start Taq DNA-polymerase, UDG og dNTP'er (også dUTP) i en optimeret PCR-buffer med et blåt farvestof; leveres med 40X gul prøvebuffer og nukleasefrit vand.
- Luminaris Farve HiGreen Høj ROX qPCR Master Mix (2X) og Luminaris Farve HiGreen Lav ROX qPCR Master Mix (2X) indeholder forskellige mængder af ROX passiv referencefarve til specifikke realtidsplatforme (se Real-Time PCR-instrumentkompatibilitetsdiagram).
- Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix (2X) indeholder fluorescein passivt referencefarvestof til specifikke realtidsplatforme (se Real-Time PCR-instrumentkompatibilitetsdiagram).
- Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes inkluderer Hot Start Taq DNA-polymerase, UDG og dNTP'er (også dUTP) i en optimeret farveløs PCR-buffer; forsynet med nukleasefrit vand.
- Luminaris HiGreen High ROX qPCR Master Mix (2X) og Luminaris HiGreen Lav ROX qPCR Master Mix (2X) indeholder forskellige mængder af ROX passiv referencefarve til specifikke realtidsplatforme (se Real-Time PCR-instrumentkompatibilitetsdiagram).
- Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix (2X) indeholder fluorescein passivt referencefarvestof til specifikke realtidsplatforme (se Real-Time PCR-instrumentkompatibilitetsdiagram).
Farligt :
Ingen holdbarhed : 24
måneders forsendelsestilstand : Frosne
gelpakker Opbevaringstilstand : −20 °
C opbevaringsnoter : Bemærk det SYBR Grøn og ROX farvestoffer er lysfølsomme. Eksponering for lys bør minimeres.
Referencer : MC Longo et al.Gene93 , 125-128 (1990).
Tekniske data
2X | |
2X Luminaris Probe qPCR Master Mix ( 10 x 1,25 mL): inkluderer Hot Start Taq Polymerase, UDG og dNTP'er (også dUTP) i en optimeret farveløs PCR-buffer; leveres med 40X gul prøvebuffer og (10 x 1,25 ml) nukleasefrit vand. Opbevar kl– 20 °C. | |
1250 x 20μ L Reaktioner | |
Genekspression, Genotypebestemmelse, siRNA validering, Detektion af patogener |