Få mere at vide
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix
Product Code. 13595260 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Tilstrækkelig til:
250 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Unit Size:
1250 reaktioner
250 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tilstrækkelig til Unit Size
13595260 5000 reaktioner 5000 reaktioner
13585260 500 reaktioner 500 reaktioner
13575260 250 reaktioner 250 reaktioner
13505270 250 reaktioner 1250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 13595260 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. K0994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34990.00 DKK
    23093.40 DKK / 5000 reaktioner
    Spare 11896.60 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Includes
Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2X) indeholdende Hot Start Taq DNA-polymerase, UDG, dNTP'er (med dUTP) og SYBR Grøn I i en optimeret PCR-buffer; Nuklease-frit vand
Thermo Scientific Luminaris Farve HiGreen og Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes er universelle klar-til-brug løsninger optimeret til qPCR og to-trins RT-qPCR.
Klar til brug qPCR-masterblandinger med færdigblandet UDG optimeret til SYBR Grøn kemi ved hjælp af standard cykelprotokol. Masterblandinger fås med eller uden blå farve.
  • UDG i masterblandingen for at forhindre overførselskontamination
  • Lige ydelse af blå og farveløse masterblandinger
  • Versioner med færdigblandet ROX eller fluorescein til forskellige realtidsplatforme
  • Standard cykelprotokoller
  • Fremragende qPCR-ydelse
  • Specificitet: Hot Start Taq DNA-polymerase og den optimerede buffer eliminerer ikke-specifik amplifikation og dannelse af primer-dimere
  • Følsomhed: registrering af enkelt kopi
  • Bredt lineært område: nøjagtig kvantificering på tværs af 9 størrelsesordener
  • Reproducerbarhed og bekvemmelighed: 2X mastermix klar til brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 4 x 12,5 ml Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2X) indeholdende Hot Start Taq DNA-polymerase, UDG, dNTP'er (med dUTP) og SYBR Grøn I i en optimeret PCR-buffer; tilstrækkelig til 5000 x 20μ L reaktioner
• 2 x 30 ml nukleasefrit vand Opbevares
ved -20 °C.
Detektionsmetode SYBR
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) BioRad CFX96™, MJ Chromo4 , MJ Opticon , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , Corbett RotorGene
Produktlinje Luminaris
Produkttype qPCR Master Mix
Mængde 5.000 reaktioner
Tilstrækkelig til 5000 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Troskab (vs. Taq) 2 X
Antal reaktioner 5000 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA