Få mere at vide
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix
Artikelnummer. 13575260 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Tilstrækkelig til:
250 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1250 reaktioner
250 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilstrækkelig til Pakningsstørrelse
13575260 250 reaktioner 250 reaktioner
13585260 500 reaktioner 500 reaktioner
13505270 250 reaktioner 1250 reaktioner
13595260 5000 reaktioner 5000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13575260 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00 DKK
    1603.80 DKK / 250 reaktioner
    Spare 826.20 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Indeholder
Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2X) indeholdende Hot Start Taq DNA-polymerase, UDG, dNTP'er (med dUTP) og SYBR Grøn I i en optimeret PCR-buffer; Nuklease-frit vand
Thermo Scientific Luminaris Farve HiGreen og Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes er universelle klar-til-brug løsninger optimeret til qPCR og to-trins RT-qPCR.
Klar til brug qPCR-masterblandinger med færdigblandet UDG optimeret til SYBR Grøn kemi ved hjælp af standard cykelprotokol. Masterblandinger fås med eller uden blå farve.
  • UDG i masterblandingen for at forhindre overførselskontamination
  • Lige ydelse af blå og farveløse masterblandinger
  • Versioner med færdigblandet ROX eller fluorescein til forskellige realtidsplatforme
  • Standard cykelprotokoller
  • Fremragende qPCR-ydelse
  • Specificitet: Hot Start Taq DNA-polymerase og den optimerede buffer eliminerer ikke-specifik amplifikation og dannelse af primer-dimere
  • Følsomhed: registrering af enkelt kopi
  • Bredt lineært område: nøjagtig kvantificering på tværs af 9 størrelsesordener
  • Reproducerbarhed og bekvemmelighed: 2X mastermix klar til brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 2 x 1,25 ml Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2X) indeholdende Hot Start Taq DNA-polymerase, UDG, dNTP'er (med dUTP) og SYBR Grøn I i en optimeret PCR-buffer; tilstrækkelig til 250 x 20μ L reaktioner
• 2 x 1,25 ml nukleasefrit vand Opbevares
ved -20 °C.
Detektionsmetode SYBR
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) BioRad CFX96™, MJ Chromo4 , MJ Opticon , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , Corbett RotorGene
Produktlinje Luminaris
Produkttype qPCR Master Mix
Mængde 250 reaktioner
Tilstrækkelig til 250 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Troskab (vs. Taq) 2 X
Antal reaktioner 250 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA