Få mere at vide
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, fluorescein
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Indeholder
Luminaris HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix (2X) indeholdende Hot Start Taq DNA-polymerase, UDG, dNTP'er (med dUTP) og SYBR Grøn I i en optimeret PCR-buffer. Masterblandingen indeholder passivt fluorescein-referencefarvestof til specifik realtidsplatform
- UDG i masterblandingen for at forhindre overførselskontamination
- Lige ydelse af blå og farveløse masterblandinger
- Versioner med færdigblandet ROX eller fluorescein til forskellige realtidsplatforme
- Standard cykelprotokoller
- Fremragende qPCR-ydelse
- Specificitet: Hot Start Taq DNA-polymerase og den optimerede buffer eliminerer ikke-specifik amplifikation og dannelse af primer-dimere
- Følsomhed: registrering af enkelt kopi
- Bredt lineært område: nøjagtig kvantificering på tværs af 9 størrelsesordener
- Reproducerbarhed og bekvemmelighed: 2X mastermix klar til brug
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • 2 x 1,25 ml Luminaris HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix (2X) indeholdende Hot Start Taq DNA-polymerase, UDG, dNTP'er (med dUTP) og SYBR Grøn I i en optimeret PCR-buffer; tilstrækkelig til 250 x 20μ L reaktioner. Masterblandingen indeholder passivt fluorescein-referencefarvestof til specifikke realtidsplatforme. • 2 x 1,25 ml nukleasefrit vand Opbevares ved -20 °C. |
| Detektionsmetode | SYBR |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ , BioRad iQ5 |
| Produktlinje | Luminaris |
| Produkttype | qPCR Master Mix |
| Vis mere |