Få mere at vide
Thermo Scientific™ EpiJET Bisulfit konverteringssæt
Artikelnummer. 13505160 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13505160 50 reaktioner 50 reaktioner
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13505160 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K1461
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
De EpiJET Bisulfite Conversion Kit bruges til en effektiv bisulfitmodifikation af DNA til methyleringsanalyse.
Thermo Scientific EpiJET Bisulfite Conversion Kit is designed for simple and reliable bisulfite conversion of DNA for methylation analysis. In the bisulfite reaction all unmethylated cytosines are deaminated and converted to uracils, while methylated cytosines remain unchanged. Bisulfite converted unmethylated cytosines are detected as thymines in the following PCR.
Thermo Scientific EpiJET Bisulfite Conversion Kit er designet til enkel og pålidelig bisulfitkonvertering af DNA til methyleringsanalyse. I bisulfitreaktionen deamineres alle umethylerede cytosiner og omdannes til uraciler, mens methylerede cytosiner forbliver uændrede. Bisulfit-konverterede umethylerede cytosiner påvises som thyminer i den følgende PCR.
De EpiJET Bisulfite Conversion Kit integrerer den termiske DNA-denaturering og bisulfitkonverteringsreaktionerne i ét trin. Dette trin kan udføres efter lang eller kort protokol, afhængigt af downstream-applikationen af modificeret DNA. Det omdannede DNA er, når det er bundet til en membran i en mikrosøjle til on-column-desulfonering og efterfølgende DNA-oprensningstrin. Det konverterede DNA elueres i et lille volumen elueringsbuffer og er velegnet til en række teknikker, der anvendes til methyleringsstatusanalyse, herunder PCR, qPCR, COBRA, sekventering.
Højdepunkter
• Høj konverteringseffektivitet og specificitet (≥ 99 %)
• Fleksibilitet, leveret af kort DNA-konverteringsprotokol
• Ren DNA, velegnet til downstream-applikationer og langtidsopbevaring
Anvendelser Konverteret
DNA kan bruges i:
• PCR
• qPCR
• Kombineret bisulfitrestriktionsanalyse (COBRA)
• Sekvensering
inkluderer
•modifikationsreagens
• Modifikationsløsning I
• Modifikation Løsning II
• Bindingsbuffer til Bisulfite Conversion Kit
• Vaskebuffer (konc.) til Bisulfite Conversion Kit
• Desulfoneringsbuffer (konc.)
• Elueringsbuffer
• DNA-oprensningsmikrosøjler& Opsamlingsrør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 reaktioner
Produkttype Bisulfit konverteringssæt
Produktlinje EpiJET
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • EpiJET Bisulfite Conversion Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide, Sodium metabisulfite,Sodium hydroxide