Få mere at vide
Thermo Scientific™ dsDNase
Artikelnummer. 15205063 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15205063 50 reaktioner 50 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 15205063 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EN0771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1276.00 DKK
    1135.65 DKK / 50 reaktioner
    Spare 140.35 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
dsDNase er en varmeinaktiverbar rekombinant reje-DNase, der bruges til at fjerne genomisk DNA-kontamination af RNA-prøver før omvendt transkription.
Thermo Scientific dsDNase er en konstrueret reje-DNase designet til hurtig og sikker fjernelse af forurenende genomisk DNA fra RNA-prøver. Det er en endonuklease, der spalter fosfodiesterbindinger i DNA for at danne oligonukleotider med 5'-fosfat og 3'-hydroxylterminaler. Meget specifik aktivitet mod dobbeltstrenget DNA sikrer, at RNA og enkeltstrenget DNA som cDNA og primere ikke bliver kløvet. dsDNase inaktiveres let ved modetate-varmebehandling (55 °C). Disse egenskaber gør dsDNase til et fremragende valg til gDNA-elimation før reverse transcription. Det muliggør en dramatisk forenklet arbejdsgang, som kombinerer genomisk DNA-eliminering og cDNA-syntese i en enkeltrørsprocedure.
Højdepunkter
  • Meget specifik nedbrydning af dobbeltstrenget DNA
  • Hurtig 2 minutters protokol for fjernelse af gDNA før revers transkription
  • Varme-labilt—irreversibelt inaktiveret ved moderat varmebehandling (55 °C)
Applikationer
  • Genomisk DNA-fjernelse fra RNA-prøver før syntese af første streng cDNA, RT-PCR og RT-qPCR
Specificiteter af dsDNase-dsDNase-aktivitet—i forhold til dobbelt- og enkeltstrenget DNA og RNA-oligonukleotider blev målt. Relative aktivitetsværdier indikerer, at dsDNase er meget specifik for dobbeltstrenget DNA.
  • dsDNA - 100% relativ aktivitet
  • ssDNA - <0,03% relativ aktivitet
  • dsRNA - <0,01% relativ aktivitet
  • ssRNA - <0,01% relativ aktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt DNase
Mængde 50 reaktioner