Få mere at vide
Thermo Scientific™ CpG-methyleret Jurkat Genomisk DNA
Artikelnummer. 11931421 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
15μ g
Pakningsstørrelse:
15µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11931421 15μ g 15µg
1 options
Artikelnummer. 11931421 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SD1121
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Methyleret humant mandligt genomisk DNA fra Jurkat-celler brugt som kontrol i DNA-methyleringsanalyse.
Genomisk DNA blev isoleret fra Jurkat E6.1 (human akut T-celleleukæmi, klon E6.1) celler dyrket til sammenflydning i RPMI medier suppleret med 10% bovint føtalt serum. Isoleret genomisk DNA blev behandlet med CpG Methyltransferase, genoprenset og opløst i TE-buffer. ≥98 % CpG-methyleringsniveau bekræftet ved bisulfit-sekventering.
Thermo Scientific CpG Methylated Jurkat Genomisk DNA er humant mandligt genomisk DNA fra Jurkat-celler, enzymatisk methyleret med CpG Methyltransferase (M.SssI). Genomisk DNA blev isoleret fra Jurkat-celler (human akut T-celleleukæmi) dyrket til konfluens i RPMI-medier suppleret med 10% bovint føtalt serum. Isoleret genomisk DNA blev behandlet med CpG Methyltransferase, genoprenset og opløst i TE-buffer. ≥98 % CpG-methyleringsniveau bekræftet ved bisulfit-sekventering.
Højdepunkter:
•Ren - DNA fri for inhibitorer, proteiner og RNA
•Praktisk - klar til brug 100 ng/μ L koncentration
•Kompatibel med downstream-applikationer
•Fuldstændig methylering af cytosiner i CpG-dinukleotider
Applikationer
Som kontroller i følgende:
• Bisulfit-sekventering
• Kombineret bisulfitrestriktionsanalyse (COBRA)
• Methyleringsfølsom Single-Nucleotid Primer Extension (Ms-SNuPE)
• A260/230 forhold:≥ 2
• A260/280-forhold: 1,75 til
1,98 Kvalitetskontrol
• Dominerende> 30 kb bånd observeres under agarosegelelektroforese. DNA-koncentrationen bestemmes spektrofotometrisk. Fraværet af nukleaser bekræftes af mærkede oligonukleotidtest.
• CpG-methyleret DNA blev beskyttet mod fordøjelse af det methyleringsfølsomme restriktionsenzym HpaII som bestemt ved qPCR-analyse. Efter qPCR observeres ækvivalente Cq-værdier for HpaII-fordøjet og ufordøjet kontrol-DNA.
• DNA-renheden bekræftes gennem en funktionel qPCR-test, hvori Cq-værdierne af MspI- og HpaII-fordøjet template-DNA skal afvige med≥ 5 cyklusser.
• Fraværet af mycoplasma-DNA bekræftes ved PCR.
• Som kontroller i bisulfit-sekventering, kombineret bisulfitrestriktionsanalyse (COBRA), methyleringsfølsom Single-Nucleotid Primer Extension (Ms-SNuPE)
Ordreinfo
Ordrer afgivet mandag til onsdag sendes næste dag; Torsdag og fredag ordrer sendes den følgende mandag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 ng/μ L
Format Rør
Til brug med (applikation) Sequencing
Inkluderer [andre]
Produkttype CpG-methyleret Jurkat Genomisk DNA
Mængde 15μ g
Arter ADN
Form Væske