Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vaskebuffer 2 til MagJET Plante RNA Kit (koncentreret)
Artikelnummer. 13545220 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13545220 50 ml 50ml
1 options
Artikelnummer. 13545220 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R2561
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Vask lyserede prøver for at fjerne eventuelle kontaminanter eller inhibitorer fra det isolerede plante-total-RNA. Thermo Scientific™ MagJET™ Vaskebuffer 2 (koncentreret) er en komponent i MagJET™ Plante-RNA-kits (K2771/2772) og kan købes separat i 50 ml alikvoter.
De Thermo Scientific™ MagJET™ Plante RNA Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af total RNA fra en række forskellige plantearter og væv uden phenol/chloroform ekstraktion. Sættet bruger magnetisk perleteknologi, hvilket muliggør høje udbytter og robust ydeevne. Høj bindingskapacitet, ensartet partikelstørrelse og hurtig magnetisk respons af MagJET magnetiske perler gør teknologien ideel til automatisk nukleinsyrerensning med høj kapacitet, såvel som til manuel rensning af brugere med lav prøvegennemstrømning. Det resulterende RNA af høj kvalitet er fri for proteiner, nukleaser og andre kontaminanter eller inhibitorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Vaskebuffer
Til brug med (udstyr) MagJET Plant RNA Kit
Produktlinje MagJET
Mængde 50 ml