Få mere at vide
Thermo Scientific™ Genbindingsbuffer til MagJET Plant RNA Kit
Artikelnummer. p-4861457 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
20 ml
70 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
70ml
Artikelnummer. 13565220
Brand: Thermo Scientific™ R2571
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Thermo Scientific™ MagJET™ Plante RNA Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af total RNA fra en række forskellige plantearter og væv uden phenol/chloroform ekstraktion. Sættet bruger magnetisk perleteknologi, hvilket muliggør høje udbytter og robust ydeevne. Høj bindingskapacitet, ensartet partikelstørrelse og hurtig magnetisk respons af MagJET magnetiske perler gør teknologien ideel til automatisk nukleinsyrerensning med høj kapacitet, såvel som til manuel rensning af brugere med lav prøvegennemstrømning. Det resulterende RNA af høj kvalitet er fri for proteiner, nukleaser og andre kontaminanter eller inhibitorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Genbindingsbuffer
Til brug med (udstyr) MagJET Plant RNA Kit
Produktlinje MagJET
Mængde 20 ml