Få mere at vide
Thermo Scientific™ Genbindingsbuffer til MagJET Plant RNA Kit
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Thermo Scientific™ MagJET™ Plante RNA Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af total RNA fra en række forskellige plantearter og væv uden phenol/chloroform ekstraktion. Sættet bruger magnetisk perleteknologi, hvilket muliggør høje udbytter og robust ydeevne. Høj bindingskapacitet, ensartet partikelstørrelse og hurtig magnetisk respons af MagJET magnetiske perler gør teknologien ideel til automatisk nukleinsyrerensning med høj kapacitet, såvel som til manuel rensning af brugere med lav prøvegennemstrømning. Det resulterende RNA af høj kvalitet er fri for proteiner, nukleaser og andre kontaminanter eller inhibitorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Genbindingsbuffer |
| Til brug med (udstyr) | MagJET Plant RNA Kit |
| Produktlinje | MagJET |
| Mængde | 20 ml |