Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vaskebuffer 1 til MagJET Blod RNA Kit (koncentreret)
Artikelnummer. 13535200 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
80 ml
Pakningsstørrelse:
80ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13535200 80 ml 80ml
1 options
Artikelnummer. 13535200 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R2411
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Vask lyserede prøver for at fjerne eventuelle kontaminanter eller inhibitorer fra det isolerede totale RNA. Thermo Scientific™ MagJET™ Vaskebuffer 1 (koncentreret) er en komponent i MagJET™ Whole Blood RNA Kit (K2751) og kan købes separat i 80 ml alikvoter.
De Thermo Scientific™ MagJET™ Whole Blood RNA Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af total RNA fra frisk eller frosset fuldblod behandlet med EDTA eller citrat, blodfraktioner, knoglemarv eller prøver stabiliseret med PAXgene™ eller Tempus™ . Sættet bruger paramagnetisk perleteknologi, hvilket muliggør høje udbytter og robust ydeevne. Høj bindingskapacitet, ensartet partikelstørrelse og hurtig magnetisk respons af MagJET magnetiske perler gør teknologien ideel til automatisk nukleinsyrerensning med høj kapacitet, såvel som til manuel rensning af brugere med lav prøvegennemstrømning. Det resulterende RNA af høj kvalitet er fri for proteiner, nukleaser og andre kontaminanter eller inhibitorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Vaskebuffer
Produktlinje MagJET
Mængde 80 ml