Beskrivelse
Den universelle buffer tillader hurtig enkelt-, dobbelt- eller multipel DNA-fordøjelse inden –for 5 15 minutter, hvilket eliminerer ethvert behov for bufferændring eller efterfølgende DNA-oprydningstrin. Se Reaktionsbetingelser for FastDigest Enzymer til en tabel over enzymaktivitet, varmeinaktivering og inkubationstider for dette og andet FastDigest restriktionsenzymer. DNA-modificerende enzymer, såsom Klenow Fragment (kat. nr. EP0051), T4 DNA Ligase (Kat. nr. EL0014), alkaliske fosfataser og T4 DNA-polymerase (kat. nr. EP0061) har alle 100% aktivitet i FastDigest Buffer. Derfor kan enzymer til downstream-applikationer føjes direkte til FastDigest reaktionsblanding.
For yderligere bekvemmelighed FastDigest Grøn buffer inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af fordøjelsesreaktionsprodukter på geler.
Korte inkubationstider og optimal sammensætning af universal FastDigest Buffer eliminerer stjerneaktivitetseffekter.
Funktioner
• 100% aktivitet af alle FastDigest enzymer i den universelle buffer
• 100 % bufferkompatibilitet med downstream-applikationer
• Fuldfør fordøjelsen på 5 15 minutter–
• Direkte påfyldning på geler
• Ingen stjerneaktivitet
• 176 FastDigest enzymer tilgængelige
Anvendelser Molekylær kloning
•
• Kortlægning af restriktioner
• Genotyping
• Sydlige Blot
• Restriktion fragment length polymorphism (RFLP)
• SNP-analyse
Bemærk: De FastDigest Green Buffer tilbyder samme høje ydeevne i DNA-fordøjelse og downstream-applikationer som den farveløse FastDigest Buffer. Til applikationer, der kræver produktanalyse ved fluorescensexcitation (f.eks. koncentrationsmålinger i UV-lys), er den farveløse FastDigest Buffer anbefales.
For methyleringsfølsomhed henvises til produktspecifikationerne.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • FastDigest enzym (13 enzymer ved 20μ L hver) • 10X FastDigest Buffer (2 x 1,0 ml) • 10X FastDigest Grøn buffer (2 x 1,0 ml) Opbevar kl– 20 °C. |
| Enzym | EcoR I, Bgl II, Nde I, Sal I, Xba I, Kpn I, Eco32I, Xho I, Not I, BamH I, Hind III, Sma I, Pst I |
| Kompatibel buffer | 10X FastDigest Buffer/FastDigest Grøn Buffer |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 13 x 20 μl reaktioner |
| Produkttype | Værdipakke |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |
| Produktlinje | FastDigest |
| Overhæng | Varieret baseret på enzym |
| Inaktiveringstemperatur | Varierer baseret på enzym |